Läs mer
(S)-N-Despropylpramipexol, TRC
Produktkod. 30138568
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138568 1 g
30134230 10 g
30007594 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4168401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106092-09-5
Molekylformel C7 H11 N3 S
Molekylvikt (g/mol) 169.25
Synonym (S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, (S)-N-Despropyl Pramipexole
IUPAC-namn (6S)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzotiazol-2,6-diamin
LEDER N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Formel vikt 169.0674