Läs mer
(S)-(-)-N alfa-dimetylbensylamin, 97 %
Produktkod. 11995241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11995241 1 g Glasflaska 1g
11905251 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11995241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395840010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 19131-99-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19131-99-8
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
InChI-nyckel RCSSHZGQHHEHPZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---n-methyl-1-phenylethylamine, s-n-methyl-1-phenylethanamine, unii-4mu17yen7y, 4mu17yen7y, methyl 1s-1-phenylethyl amine, n-methyl-1-phenylethylamine, s, s---n,alpha-dimethylbenzylamine, n-methyl-n-1s-1-phenylethyl amine, pubchem18717
PubChem CID 2060073
IUPAC-namn (IS)-N-metyl-l-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
Densitet 0.9240g/mL, 0.924
Kokpunkt 74,0 °C till 76,0 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt 61 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)NHCH3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 135.21
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.