Läs mer
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15499475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499475 1 g 1g
15419485 250 mg 250mg
15409485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51975.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 136030-33-6 | C25H21NO4 | 399,446 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136030-33-6
Molekylformel C25H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 399.446
MDL-nummer MFCD00144368
InChI-nyckel LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-tic-oh, fmoc-l-tic, fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-+-2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, n-fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, fmoc-tic, pubchem6028
PubChem CID 978341
IUPAC-namn (3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl)-3,4-dihydro-1H-isokinolin-3-karboxylsyra
LEDER C1C(N(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Beilstein 4827574
Optisk rotation +26,0° (c=1 i metanol)
Formel vikt 399.45
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.