Läs mer
(S)-N-FMOC-3-Thienylalanine, 95%, 98% ee, ACROS Organics™
Produktkod. 10088751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10088751 500 mg Glass bottle 500mg
1 options
Produktkod. 10088751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 361445000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-FMOC-3-Thienylalanine
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS 186320-06-9
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Enantiomert överskott 97.5% min. (HPLC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C22H19NO4S
MDL-nummer MFCD00151916
Kvantitet 500 mg
Synonym fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh
InChI-nyckel LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-thiophen-3-ylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 393.457
PubChem CID 2734455
Formel vikt 393.46
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Powder