Läs mer
(S)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11935561 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11935561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-FMOC-α-Methylphenylalanine sesquihydrate
Namnnotering 98% ee
CAS 135944-05-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White to Yellow
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel 1·5 H2O
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation − 29.00
Synonym fmoc-alpha-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, fmoc-l-alpha-methyl-phenylalanine, n-fmoc-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, fmoc-alpha-benzyl-l-ala, fmoc-a-methyl-l-phenylalanine, fmoc-, a inverted exclamation mark-benzyl-l-ala, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
InChI-nyckel KLBKBAAOPOXFSK-VWLOTQADSA-N
LEDER CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 428.49
PubChem CID 2762288
Formel vikt 428.49
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (S)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate