Läs mer
(S)-N-Fmoc-N6,N6-dimethyl-L-lysine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Fmoc-N6,N6-dimethyl-L-lysine hydrochloride |
| CAS | 252049-10-8 |
| Molekylformel | C23 H28 N2 O4 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6,N6-dimethyl-L-Lysine Hydrochloride, (S)-N-Fmoc-N',N''-dimethyl-L-lysine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N2O4.ClH/c1-25(2)14-8-7-13-21(22(26)27)24-23(28)29-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20-21H,7-8,13-15H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27);1H/t21-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN(C)CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-6-(dimethylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.94 |
| Formel vikt | 432.1816 |