Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (S)-N-FMOC-oktylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10199121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10199121 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10199121 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 361490010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-FMOC-Octylglycine
Namnnotering 95 % (98 % e.e.)
CAS 193885-59-5
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142,6 °C
Färg Vitt
Enantiomert överskott 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C25H31NO4
MDL-nummer MFCD01311753
Kvantitet 1 g
Synonym fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
InChI-nyckel LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
LEDER CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)dekansyra
Molekylvikt (g/mol) 409.52
PubChem CID 23257324
Formel vikt 409.52
Procent renhet 95 %, 98 % ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.