Läs mer
Alfa Aesar™ (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine, tech. 85%
Produktkod. 11368716
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368716 5 g 5g
11358716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368716 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L19414.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 143140-08-3
Molekylformel C14H25NOSi
Molekylvikt (g/mol) 251.445
MDL-nummer MFCD06798960
InChI-nyckel FRQGYHCIEIDEAD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethanamine, methoxymethyl 1s-1-phenylethyl trimethylsilyl methyl amine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1, s-methoxymethyl-1-phenyl-ethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, s-n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-1-phenylethylamine, 1s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethan-1-amine, s-+-n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethan-1-amine
PubChem CID 10729457
IUPAC-namn (1S)-N-(methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)ethanamine
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N(COC)C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Kokpunkt 82°C to 84°C (0.2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 5906612
Känslighet Moisture sensitive
Optisk rotation −47° (c=1 in Carbon Tetrachloride)
Formel vikt 251.45
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk