missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-N-Methyl-d5 Pregabalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Methyl-d5 Pregabalin |
| CAS | 1246820-67-6 |
| Molekylformel | C9H14D5NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3S)-3-[N-(Methyl-d5)aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2/c1-7(2)4-8(6-10-3)5-9(11)12/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i3D3,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC[C@@H](CC(C)C)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?