missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-N-Methyl Pregabalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Methyl Pregabalin |
| CAS | 1155843-61-0 |
| Molekylformel | C9H19NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Hexanoic acid, 5-methyl-3-[(methylamino)methyl]-, (3S)-, (3S)-5-Methyl-3-[(methylamino)methyl]hexanoic acid, (3S)-5-Methyl-3-[(methylamino)methyl]hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2/c1-7(2)4-8(6-10-3)5-9(11)12/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CNC[C@@H](CC(C)C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-5-methyl-3-(methylaminomethyl)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vikt | 173.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?