Läs mer
(S)-N-Methylhydroxysuccinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Methylhydroxysuccinimide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| Formel vikt | 129.0426 |
| Procent renhet | >95% |