Läs mer
(S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine, Mikromol™
Produktkod. 30049342
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049342 100 mg
1 options
Produktkod. 30049342 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1497.150100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine
CAS 1346242-32-7
Analyt- eller komponentnamn (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H18 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenemethanamine, N,N,α-trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)-, (αS)-, (S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O3/c1-12(17(2)3)13-5-4-6-16(11-13)21-15-9-7-14(8-10-15)18(19)20/h4-12H,1-3H3/t12-/m0/s1
LEDER C[C@H](N(C)C)c1cccc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1
IUPAC-namn (1S)-N,N-dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 286.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 286.1317 g/mol