Läs mer
S,N,N'-Trimetylisotiouroniumjodid, TRC
Produktkod. 30457145
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457145 10 mg
1 options
Produktkod. 30457145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79634510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-S-Trimethylisothiouronium Iodide
CAS 6966-83-2
Molekylformel C4H11lN2S
Kvantitet 10 mg
Synonym Carbamimidothioic acid','N,N'-dimethyl-','methyl ester','monohydriodide (9CI), Pseudourea','1,2,3-trimethyl-2-thio-','monohydriodide (8CI), 1,2,3-Trimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, N,N1,S-Trimethylisothiourea hydroiodide, N,N',S-Trimethylisothiouronium iodide, N,N',S-Trimethylthiopseudourea hydriodide, N,N'-Dimethyl-S-methylisothiouronium iodide, S,N,N'-Trimethylisothiouronium iodide
InChI formel InChI=1S/C4H10N2S.HI/c1-5-4(6-2)7-3;/h1-3H3,(H,5,6);1H
LEDER I.CN\C(=N/C)\SC
IUPAC-namn metyl N,N'-dimetylkarbamimidotiat; Hydrojodid
Molekylvikt (g/mol) 246.11
Formel vikt 245.9688