Läs mer
(S)-N-Nitroso Anabasine (1.0 mg/mL in Methanol) >70% ee, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) |
| CAS | 1133-64-8 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | (S)-N-Nitrosoanabasine, NAB, (S)-N-Nitroso Anabasine, Pyridine, 3-[(2S)-1-nitroso-2-piperidinyl]-, Anabasine, 1-nitroso- (8CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-piperidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosoanabasine, 1-Nitrosoanabasine, N-Nitrosoanabasine, N'-Nitrosoanabasine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1 |
| LEDER | O=NN1CCCC[C@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-[(2S)-1-nitrosopiperidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.1059 |
| Visa mer |