missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-N-Nitroso Anabasine, >70% ee, TRC

Produktkod. 30138101
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138101 100 mg
30136096 5 mg
30011633 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN524245100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1133-64-8
Molekylformel C10 H13 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 191.23
Synonym (S)-N-Nitrosoanabasine, NAB, (S)-N-Nitroso Anabasine, Pyridine, 3-[(2S)-1-nitroso-2-piperidinyl]-, Anabasine, 1-nitroso- (8CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-piperidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosoanabasine, 1-Nitrosoanabasine, N-Nitrosoanabasine, N'-Nitrosoanabasine
IUPAC-namn 3-[(2S)-1-nitrosopiperidin-2-yl]pyridine
LEDER O=NN1CCCC[C@H]1c2cccnc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
Formel vikt 191.1059
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.