missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-N-Nitroso Anatabine, TRC

Produktkod. 18073110
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18073110 5 mg
18033320 50 mg
18022210 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18073110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5247455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 71267-22-6
Molekylformel C10 H11 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Synonym 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (2S)-, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (S)-, (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (S)-N'-Nitrosoanatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT, N'-Nitrosoanatabine
IUPAC-namn 3-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]pyridine
LEDER O=NN1CC=CC[C@H]1c2cccnc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-N-Nitrosoanatabine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1
Formel vikt 189.0902
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.