Läs mer
S-n-Propyl thioacetate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11474937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474937 25 g 25g
11464937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21875.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2307-10-0
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.19
MDL-nummer MFCD00039937
InChI-nyckel SBWFWBJCYMBZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-propyl thioacetate, propyl thioacetate, ethanethioic acid, s-propyl ester, propyl thiolacetate, s-n-propyl thioacetate, acetic acid, thio-, s-propyl ester, unii-y7284nz6ep, 1-propylsulfanyl ethanone, n-propyl thio acetate, fema no. 3385
PubChem CID 61295
IUPAC-namn S-propyl ethanethioate
LEDER CCCSC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-n-Propyl thioacetate
Densitet 0.971
Kokpunkt 137°C to 139°C
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1740765
Formel vikt 118.2
Procent renhet ≥98%