Läs mer
(S)-Naproxen Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 258.1256 |