Läs mer
(S)-Naproxen Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester) |
| CAS | 26159-35-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H16 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. E (EP), Naproxen Methyl Ester, 2-Naphthaleneacetic acid','6-methoxy-α-methyl-','methyl ester','(αS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid','6-methoxy-α-methyl-','methyl ester','(S)- (8CI), (+)-Naproxen methyl ester, (S)-Naproxen methyl ester, Naproxen methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.29 |
| Visa mer |