Läs mer
(S)-Naproxen natriumsalt, TRC
Produktkod. 30133820
Change view
Kvantitet:
50 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133820 50 g
30134346 50 mg
30005637 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37752550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26159-34-2
Molekylformel C14 H13 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 252.24
Synonym Naproxen Sodium, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid
IUPAC-namn natrium; (2S)-2-(6-metoxynaphthalen-2-yl)propanoat
LEDER [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naproxen Sodium
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Formel vikt 252.0762