Läs mer
(S)-Naproxen, TRC
Produktkod. 30133487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133487 5 g
18083510 10 g
18072910 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3775205G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22204-53-1
Molekylformel C14 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (αS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (S)-, (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen
IUPAC-namn (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naproxen
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Formel vikt 230.0943
Procent renhet >95%