Läs mer
(S)-Naringenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naringenin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 272.0685 |