Läs mer
S-(-)-Nicotine-5-carboxaldehyde, TRC
Produktkod. 30478632
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30478632 10 mg
1 options
Produktkod. 30478632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN41377510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 852238-97-2
Molekylformel C11 H14 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 190.24
IUPAC-namn 5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine-3-carbaldehyde
LEDER CN1CCC[C@H]1c2cncc(C=O)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Nicotine-5-carboxaldehyde
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-4-2-3-11(13)10-5-9(8-14)6-12-7-10/h5-8,11H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formel vikt 190.1106