Läs mer
(S)-(-)-Nikotin, 98+%
Description
(S)-(-)-Nikotin används som ett terapeutiskt medel för att eliminera rökning med den skada det gör på hälsan. Det används i stor utsträckning som ett läkemedel för att förbättra minnet eller andra kognitionsfunktioner, vilket är näst efter koffein. Lägre nivåer av nikotin som ges i form av tuggummi kan hjälpa till att eliminera rökning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• L-Nikotin är en naturligt förekommande alkaloid i växtfamiljen nattskuggor
• Det är också känt som 3-(1-metyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Användningar
•L-nikotin har visat sig i studier lindra rökvanor
• Det har också visat sig förbättra kognitiva funktioner som minne
• Studier visar att lägre nivåer av nikotin i form av tuggummi också kan hjälpa till att eliminera rökvanor
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Nicotine |
| Smältpunkt | °C till 79 °C |
| Densitet | 1.017 |
| Kokpunkt | 245 °C till 248 °C |
| Flampunkt | 101 °C (213 °F) |
| Analysprocentintervall | 98+% |
| Brytningsindex | 1.5265 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1654 |
| Beilstein | 82109 |
| Show More |
Safety and Handling
- (S)-(-)-Nicotine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Contain: Nicotine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.