Läs mer
(S)-(-)-Nikotin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429563
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429563 500 g 500g
11409563 25 g 25g
11419563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12398.36
Request Bulk or Custom Format
L-Nikotin, CAS # 54-11-5, har i laboratoriestudier visat sig lindra rökvanor. Det är också känt som 3-(1-metyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin.
(S)-(-)-Nikotin används som ett terapeutiskt medel för att eliminera rökning med den skada det gör på hälsan. Det används i stor utsträckning som ett läkemedel för att förbättra minnet eller andra kognitionsfunktioner, vilket är näst efter koffein. Lägre nivåer av nikotin som ges i form av tuggummi kan hjälpa till att eliminera rökning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• L-Nikotin är en naturligt förekommande alkaloid i växtfamiljen nattskuggor
• Det är också känt som 3-(1-metyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Användningar
•L-nikotin har visat sig i studier lindra rökvanor
• Det har också visat sig förbättra kognitiva funktioner som minne
• Studier visar att lägre nivåer av nikotin i form av tuggummi också kan hjälpa till att eliminera rökvanor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-11-5
Molekylformel C10H14N2
MDL-nummer MFCD00006369
InChI-nyckel SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC-namn 3-[(2S)-l-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Nicotine
Smältpunkt °C to 79°C
Densitet 1.017
Kokpunkt 245°C to 248°C
Flampunkt 101°C
Analysprocentintervall 98+%
Brytningsindex 1.5265
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1654
Beilstein 82109
Känslighet Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6524
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether and light petroleum.
LEDER CN1CCC[C@H]1C1=CC=CN=C1
Molekylvikt (g/mol) 162.24
Formel vikt 162.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.