Läs mer
(S)-Nicotine-d3 N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30479943
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30479943 10 mg -
30472301 2.5 mg 2.5mg
30467250 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479943 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN42457710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329002-74-6
Molekylformel C16H19D3N2O6
Molekylvikt (g/mol) 341.37
Synonym 1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-[(2S)-1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridinium Inner Salt, (S)-1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-(1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl)pyridinium Inner Salt, (S)-(Nicotine-d3) N-Glucuronide, (S)-NNG-d3, (S)-(NIC-d3) GLUC
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(3-(1-(methyl-d3)pyrrolidin-2-yl)pyridin-1-ium-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
LEDER [H][C@@]1(C2=CC=C[N+]([C@@H]3O[C@H](C([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C2)CCCN1C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Nicotine-d3 N-b-D-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22N2O6/c1-17-6-3-5-10(17)9-4-2-7-18(8-9)15-13(21)11(19)12(20)14(24-15)16(22)23/h2,4,7-8,10-15,19-21H,3,5-6H2,1H3/t10?,11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1/i1D3
Formel vikt 341.17
Procent renhet >95%