Läs mer
S-(-)-Nicotine Di-p-Toluoyl-D-Tartrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Nicotine Di-p-Toluoyl-D-Tartrate Salt |
| CAS | 68935-26-2 |
| Molekylformel | C20 H18 O8 . C10 H14 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid compd. with 3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (1:1), 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioate (1:1), S-(-)-Nicotine Di-p-Toluoyl-L-Tartrate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8.C10H14N2/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t15-,16-;10-/m10/s1 |
| LEDER | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.Cc3ccc(cc3)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c4ccc(C)cc4)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid;3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 548.58 |
| Formel vikt | 548.2159 |