Läs mer
S-(-)-Nicotine Ditartrate Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotine ditartrate dihydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1 |
| Formel vikt | 498.1697 |