Läs mer
(S)-(-)-Nicotine Mono Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Nicotine Mono Tartrate |
| CAS | 6550-19-2 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 . C4 H6 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Nicotine tartrate (1:1), (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (-)-Nicotine bitartrate, Nicotine d-bitartrate, Nicotine hydrotartrate, Nicotine tartrate, S-(-)-Nicotine D-Monotartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t10-;1-,2-/m01/s1 |
| LEDER | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.32 |
| Formel vikt | 312.1321 |