Läs mer
(S)-(+)-Nipecotic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11926371 10 g 10g
11916371 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436540100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59045-82-8
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
InChI-nyckel XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
PubChem CID 6575389
ChEBI CHEBI:222169
IUPAC-namn (3S)-piperidine-3-carboxylic acid
LEDER C1CC(CNC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Nipecotic acid
Smältpunkt 247°C to 249°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Specifik rotation + 4.6
Kvantitet 10 g
Formel vikt 129.16
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-Nipecotic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.