Läs mer
S-Nitroso-L-glutathione (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C10H16N4O7S |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.32 |
| InChI-nyckel | HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N |
| LEDER | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-(nitrososulfanyl)ethyl]carbamoyl}butanoic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| Referenser | Thompson, C., et al.: Toxicol., App. Pharmacol., 233, 355 (2008), |
| Frakt skick | Room Temperature |