missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine, TRC

Produktkod. 30474871
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474871 50 mg
30477129 25 mg
30476505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52250050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67776-06-1
Molekylformel C7 H12 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 220.25
Synonym Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (9CI, ACI), DL-Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (ZCI), N-Acetyl-3-(nitrosothio)valine (ACI), 2-Acetamido-3-methyl-3-(nitrosothio)butanoic acid, N-Acetyl-S-nitroso-DL-penicillamine, N-Acetyl-S-nitrosopenicillamine, S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine, S-Nitrosoacetylpenicillamine, SNAP, SNAP (amino acid), 2-Acetamido-3-methyl-3-nitrososulfanyl-butanoic acid, N-Acetyl-3-(nitrosothio)-DL-valine
IUPAC-namn 2-acetamido-3-methyl-3-nitrososulfanylbutanoic acid
LEDER CC(=O)NC(C(=O)O)C(C)(C)SN=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
Formel vikt 220.0518
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.