Läs mer
S-Nitroso-N-propionyl-D,L-penicillamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Nitroso-N-propionyl-D,L-penicillamine |
| CAS | 225233-98-7 |
| Molekylformel | C8 H14 N2 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-4-5(11)9-6(7(12)13)8(2,3)15-10-14/h6H,4H2,1-3H3,(H,9,11)(H,12,13) |
| LEDER | CCC(=O)NC(C(=O)O)C(C)(C)SN=O |
| IUPAC-namn | 3-methyl-3-nitrososulfanyl-2-(propanoylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.27 |
| Formel vikt | 234.0674 |