missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5) |
| CAS | 1217770-71-2 |
| Molekylformel | C16H11D5F3NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (γS)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine, (S)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine, Seproxetine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | NCC[C@H](OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.33 |
| Formel vikt | 300.1498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?