Läs mer
(S)-Norfluoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Norfluoxetine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 295.1184 |
| Procent renhet | >95% |