missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-O-(4-Methoxyphenyl)glycidol, TRC

Produktkod. 30478858
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478858 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2645651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-O-(4-Methoxyphenyl)glycidol
CAS 71048-65-2
Molekylformel C10H12O3
Kvantitet 1 g
Synonym S)-2-((4-Methoxyphenoxy)methyl)oxirane, (S)-[(4-Methoxyphenoxy)methyl)-Oxirane, (2S)-2-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3/t10-/m1/s1
LEDER COc1ccc(OC[C@@H]2CO2)cc1
IUPAC-namn (2S)-2-[(4-methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0786
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.