missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-O-(4-Methoxyphenyl)glycidol, TRC

Produktkod. 30473884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473884 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26456510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-O-(4-Methoxyphenyl)glycidol
CAS 71048-65-2
Molekylformel C10H12O3
Kvantitet 10 mg
Synonym S)-2-((4-Methoxyphenoxy)methyl)oxirane, (S)-[(4-Methoxyphenoxy)methyl)-Oxirane, (2S)-2-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3/t10-/m1/s1
LEDER COc1ccc(OC[C@@H]2CO2)cc1
IUPAC-namn (2S)-2-[(4-methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0786
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.