Läs mer
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid, 99%
Produktkod. 15453068
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453068 1 g 1g
15463068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56567.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7322-88-5 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7322-88-5
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00064215,MFCD00662355,MFCD00004249
InChI-nyckel OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, +-o-acetyl-l-mandelic acid, s-+-alpha-acetoxyphenylacetic acid, s-acetylmandelic acid, 2s-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, s-o-acetylmandelic acid, mandelic acid, acetate, l, unii-0n6kt18k98, l-+-o-acetylmandelic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid
PubChem CID 6923379
LEDER CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Smältpunkt 97°C to 100°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2694109
Optisk rotation +153° (c=2 in Acetone)
IUPAC-namn 2-(acetyloxi)-2-fenylättiksyra
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.