Läs mer
(S)-O-Acetylmandelic Acid, TRC
Produktkod. 30309799
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30309799 500 mg
1 options
Produktkod. 30309799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA185960500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-O-Acetylmandelic Acid
CAS 7322-88-5
Molekylformel C10H10O4
Kvantitet 500 mg
Synonym (alphaS)-alpha-(Acetyloxy)benzeneacetic Acid, L-Mandelic Acid Acetate, (2S)-2-Acetyloxy-2-phenylacetic Acid, (S)-(+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid, (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic Acid, (S)-O-Acetylmandelic Acid, L-(+)-O-Acetylmandelic Acid, L-O-Acetylmandelic Acid, S-Acetylmandelic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn (2S)-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.0579