Läs mer
(S)-O-Desmethyl Naproxen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 216.0786 |
| Procent renhet | >95% |