Läs mer
(S)-PA 824 (Pretomanid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Pretomanid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 359.0729 |
| Procent renhet | >95% |