Läs mer
(S)-(+)-Pantolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Pantolactone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1 |
| Formel vikt | 130.063 |