Läs mer
(S)-(-)-Pantoprazol natriumsalt, TRC
Produktkod. 30420969
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420969 100 mg
30414335 5 mg
30414769 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30420969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP182995100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160488-53-9
Molekylformel C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 405.35
Synonym 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), (S)-(-)-Pantoprazole sodium salt
IUPAC-namn natrium; 5-(difluorometoxi)-2-[(S)-(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
LEDER [Na+].COc1ccnc(C[S@](=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Pantoprazole sodium salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1/t26-;/m0./s1
Formel vikt 405.0571