Läs mer
(S)-Penbutolol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penbutolol |
| CAS | 38363-40-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Penbutolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H29 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (S)-, (-)-(S)-Penbutolol, (-)-Isopenbutolol, (-)-Penbutolol, (S)-Penbutolol, Betapressin, HOE 893, HOE 893D, Levopenbutolol, Penbutolol, l-Penbutolol, 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO2/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1ccccc1C2CCCC2 |
| Visa mer |