Läs mer
S-Pent-4-yn-1-yl Ethanethioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Pent-4-yn-1-yl Ethanethioate |
| CAS | 524689-75-6 |
| Molekylformel | C7H10OS |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10OS/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3 |
| LEDER | CC(=O)SCCCC#C |
| IUPAC-namn | S-pent-4-ynyl ethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.22 |
| Formel vikt | 142.0452 |