Läs mer
(S)-Perillaldehyd, TRC
Produktkod. 30377005
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377005 500 mg
30386492 100 mg
30371300 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE560003500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18031-40-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.21
Synonym (S)-4-(Prop-1-En-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde
IUPAC-namn (4S)-4-prop-1-en-2-ylcyklohexen-1-karbaldehyd
LEDER CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Perillaldehyde
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
Formel vikt 150.1045