Läs mer
(S)-(+)-Fenyl-1,2-etandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045208
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11342287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09836.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25779-13-9 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25779-13-9
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00066256
InChI-nyckel PWMWNFMRSKOCEY-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-1-phenyl-1,2-ethanediol, s-1-phenylethane-1,2-diol, 1s-1-phenylethane-1,2-diol, s-+-1-phenylethane-1,2-diol, s-1-phenyl-1,2-ethanediol, unii-8ib2t1ft6b, 8ib2t1ft6b, 1,2-ethanediol, 1-phenyl-, 1s, styrene glycol, +, r---phenylethylene glycol
PubChem CID 643312
IUPAC-namn (IS)-1-fenyletan-1,2-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol
Smältpunkt 64°C to 66°C
Kokpunkt 272°C to 274°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3196197
Optisk rotation +39° (c=3 in Ethanol)
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.