missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-Phenyl Benzenethiosulfonate, TRC

Produktkod. 30423221
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30423221 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3195952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-Phenyl Benzenethiosulfonate
CAS 1212-08-4
Molekylformel C12H10O2S2
Kvantitet 2.5 g
Synonym NSC 74657, Phenyl Benzenethiosulfonate, Phenyl Phenylthio Sulfone, S-Phenyl Benzenemonothiosulfonate, S-Phenyl Benzenethiosulfonate
InChI formel InChI=1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
LEDER O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn benzenesulfonylsulfanylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 250.34
Formel vikt 250.0122
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.