Läs mer
S-fenyl-L-cystein, 97 %
Produktkod. 15471148
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471148 25 g 25g
15451148 1 g 1g
15461148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55031.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 34317-61-8 | C9H11NO2S | 197,252 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34317-61-8
Molekylformel C9H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 197.252
MDL-nummer MFCD01318758
InChI-nyckel XYUBQWNJDIAEES-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-phenyl-l-cysteine, beta-phenylcysteine, r-2-amino-3-phenylthio propanoic acid, s-phenylcysteine, h-cys phenyl-oh, l-cysteine, s-phenyl, 4-thia-l-homophenylalanine, 3-phenylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-phenylsulfanylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-phenylthiopropanoic acid
PubChem CID 119462
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-fenylsulfanylpropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)SCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Phenyl-L-cysteine
Smältpunkt 200 °C (dekomposition)
Beilstein 2268203
Kvantitet 25 g
Formel vikt 197.25
Optisk rotation +10° (c=1,5 i 1 M NaOH)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.