Läs mer
S-fenyl-L-cystein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Phenyl-L-cysteine |
| CAS | 34317-61-8 |
| Molekylformel | C9 H11 N O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | L-Cysteine','S-phenyl- (9CI','ACI), S-Phenyl-L-cysteine (ACI), (2R)-2-Amino-3-phenylsulfanylpropanoic acid, L-Alanine','3-(phenylthio)-, S-Phenylcysteine, 3-(Phenylthio)-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2S/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CSc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-fenylsulfanylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.25 |
| Formel vikt | 197.051 |